Learn More
OHAUS™ Bloque de tubos
El bloque de tubo OHAUS™ está construido de plástico Valox 357 y alberga una variedad de tubos.
650.00€ - 750.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Agitador |
---|---|
Material | Plástico Valox 357 |
Tipo | Bloque |
Código de producto | Marca | Admite | No. of Places | Tamaño del tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | No. of Places | Tamaño del tubo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15712549
|
OHAUS™
30400129 |
Tubos | 30 | 0,5 ml |
723.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15722549
|
OHAUS™
30400130 |
Tubos | 24 | 1,5 ml |
723.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15732549
|
OHAUS™
30400131 |
Tubos | 24 | 2 ml |
750.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15742549
|
OHAUS™
30400132 |
Tubos | 24 | De 5 a 7 ml | N/A | ||||
15752549
|
OHAUS™
30400133 |
Tubos criogénicos | 24 | 2 ml | N/A | ||||
15762549
|
OHAUS™
30400134 |
Eppendorf Tubes | 9 | 5 ml |
677.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15772549
|
OHAUS™
30400135 |
Tubos cónicos | 8 | 15 ml |
723.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15782549
|
OHAUS™
30400136 |
Tubos cónicos | 4 | 50 ml |
723.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Diseñado para mantener los tubos en su sitio de forma segura
- Las aplicaciones incluyen: cultivos celulares, cultivos bacterianos y de levadura, inmunoensayos, estudios de proteínas, técnicas de transferencia, tinción y geles de destaining, estudios de solubilidad, procedimientos de extracción, ADN, ARN, hibridaciones, reacciones enzimáticas y ensayos ELISA
Especificaciones
Agitador | |
Plástico Valox 357 | |
Bloque |