Learn More
Varilla de tungsteno, 3,175 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Forma: Aprox. 1,53 g/cm; templado: suave
99.29€ - 960.78€
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Fórmula molecular | W |
Peso molecular (g/mol) | 183.84 |
Número MDL | MFCD00011461 |
Clave InChI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
PubChem CID | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
Nombre IUPAC | tungsteno |
SMILES | [W] |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11355898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010407.BU |
25 cm |
99.29€
25 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11365898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010407.BY |
100 cm |
263.31€
100 cm |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11345898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010407.CQ |
5 x 100 cm |
960.78€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
tungsteno |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Spezifikation
Tungsten | |
Annealed | |
Silver Gray | |
W | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 |
Plata a gris | |
7440-33-7 | |
99.95% (Metals basis) | |
MFCD00011461 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
tungsteno | |
23964 | |
Varilla, ≈1,53g/cm, templado: suave |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes