Learn More
WTW™ Cubeta para turbidímetro
Para la detección automática de los fotómetros espectrales y turbidímetros PhotoLab™
Marca:  WTW™ 251302
75.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11884602
  • 78.80€ / paquete de 3
Solo quedan null
En stock
Descripción
Las cubetas de vidrio y cuarzo con superficie lateral mate son adecuadas para la detección automática de cubetas del filtro photoLab™ y el fotómetro espectral. Cuando se utilizan cubetas desechables, el material PMMA y una superficie lateral estructurada o mate son necesarios debido a la detección de cubetas por los fotómetros photoLab™. Las cubetas de vidrio y cuarzo tienen una marca para colocar las cubetas en el fotómetro en la misma dirección y conseguir así una precisión aún mayor. Las cubetas para la medición de turbidez se pueden marcar para evitar influencias del vidrio: Esto permite una mayor precisión, también para valores de < 1 NTU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta
Para fotómetros y turbidímetros de la serie Photoflex y Turb 430 IR/T
3 Paq.