Learn More
WTW™ Cubeta para turbidímetro
Para la detección automática de los fotómetros espectrales y turbidímetros PhotoLab™
78.80€ - 196.00€
Especificaciones
Tipo Cubeta
Cantidad 3 Paq.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11884602
Ver documentos
WTW™
251302
Para fotómetros y turbidímetros de la serie Photoflex y Turb 430 IR/T
78.80€
paquete de 3
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11786145
Ver documentos
WTW™
600606
Turbidímetro portátil Turb 350/355 IR y 355 T
196.00€
paquete de 3
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10181481
Ver documentos
WTW™
600601
Turbidímetros de laboratorio Turb 550, Turb 550 IR, Turb 555 y Turb 555 (IR)
196.00€
paquete de 3
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las cubetas de vidrio y cuarzo con superficie lateral mate son adecuadas para la detección automática de cubetas del filtro photoLab™ y el fotómetro espectral. Cuando se utilizan cubetas desechables, el material PMMA y una superficie lateral estructurada o mate son necesarios debido a la detección de cubetas por los fotómetros photoLab™. Las cubetas de vidrio y cuarzo tienen una marca para colocar las cubetas en el fotómetro en la misma dirección y conseguir así una precisión aún mayor. Las cubetas para la medición de turbidez se pueden marcar para evitar influencias del vidrio: Esto permite una mayor precisión, también para valores de < 1 NTU.
Especificaciones
Especificaciones
Cubeta
3 Paq.