Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall
Composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort.
Marca: DuPont™ D14936701
1019.21 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistentes a la par que ligeros
- Capucha de 3 piezas para ajustar bien la cabeza y la cara cuando uno gira la cabeza
- Cara, muñecas y tobillos elásticos, y cintura elástica pegada.
- Zona de la entrepierna amplia que facilita el movimiento
- Tirador de cremallera grande y fácil de agarrar
- Tratamiento antiestático y nivel ultra bajo de formación de pelusas
Especificaciones
Hooded Coveralls | |
HDPE | |
Elástico | |
Elastic | |
Cosido | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |
Pequeño | |
Azul | |
Elastic | |
Zipper with Storm Flap | |
Abrasion | |
Manipulación de productos farmacéuticos, procesamiento químico, sector del petróleo y el gas, operaciones y mantenimiento general, pintura automática en aerosol y muchas otras opciones. |