Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall
Composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort.
1005.00€ - 1100.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Hooded Coveralls |
---|---|
Material | HDPE |
Estilo de cintura | Elástico |
Estilo de tobillo | Elastic |
Estilo de manguito | Elastic |
Código de producto | Marca | Tamaño | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13426646
![]() |
DuPont™
D14936647 |
Pequeño | Verde |
1005.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13466646
![]() |
DuPont™
D14936699 |
3XL | Verde |
1045.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15198804
![]() |
DuPont™
D14936701 |
Pequeño | Azul |
1085.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15148814
![]() |
DuPont™
D14936757 |
3XL | Azul |
1100.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Robust yet lightweight
- 3-piece hood for optimal fit to head and face when turning
- Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic
- Ample crotch area for freedom of movement
- Large, easy-to-grasp zipper puller
- Ultra-low-linting and antistatically treated
Especificaciones
Hooded Coveralls | |
Elástico | |
Elastic | |
Abrasion | |
Manipulación de productos farmacéuticos, procesamiento químico, sector del petróleo y el gas, operaciones y mantenimiento general, pintura automática en aerosol y muchas otras opciones. |
HDPE | |
Elastic | |
Cosido | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |