Learn More
DuPont™ Mono con capucha Tyvek™ Isoclean™ IC 193 B WH DS
Monos limpios y esterilizados mediante rayos gamma que incorporan cubrebotas con una suela Gripper™
426.00€ - 496.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17712309
![]() |
DuPont™
D15504971 |
Pequeño |
426.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17722309
![]() |
DuPont™
D15504989 |
M |
426.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17732309
![]() |
DuPont™
D15504991 |
L |
426.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17742309
![]() |
DuPont™
D15505006 |
XL |
426.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17752309
![]() |
DuPont™
D15505014 |
2XL |
426.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17762309
![]() |
DuPont™
D15505028 |
3XL |
496.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma
- La capucha se ajusta a una máscara médica y tiene lazos
- Proporciona una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con acuosa
- Transpirable y con un nivel bajo de formación de pelusas
- El sistema de envasado sirve como elemento clave para la reducción del riesgo de contaminación al transferir prendas a zonas limpias
- Muy usado en salas limpias en los sectores biotecnológico, farmacéutico, cosmético, de fabricación de dispositivos médicos, de procesamiento de alimentos y otros entornos críticos o controlados
Especificaciones
Cleanroom Coveralls | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Botas integradas | |
Cremallera con solapa cubrecremalleras | |
Cintura elástica en la espalda | |
Certificado CE de acuerdo con la normativa (UE) 2016/425_ Vestimenta de protección química, categoría III, tipo 5-B y 6-B; EN 14126 (barrera frente a agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra contaminación radiactiva). Adecuado para su uso en salas limpias de clase A/B de GMP (ISO Clase 5) |
Unisex | |
Blanco | |
Cintura elástica en la espalda | |
Elástico | |
Sellado | |
ISO Class 5 |