Learn More
Sampling Systems™ Cinta Ultra Adhesiva (UA)
Ideal para sellar sacos y bolsas después del muestreo y la dispensación. La Cinta Ultra Adhesiva (UA) Sampling Systems™ es muy versátil y adecuada para una amplia gama de aplicaciones.
Marca:  Sampling Systems™ 8224A-50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15631187
  • 40.25€ / 50 metros
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Utiliza un pegamento especial Ultra adhesivo, que se pega prácticamente a cualquier superficie
  • Rollo de 50 m
  • Fácil de cortar a la longitud requerida
  • Envasado individual
Especificaciones
Especificaciones
Cinta Ultra Adhesiva
50 x 50 mm
50 mm
Blanco
50 m