Learn More
Sampling Systems™ Cinta Ultra Adhesiva (UA)
Ideal para sellar sacos y bolsas después del muestreo y la dispensación. La Cinta Ultra Adhesiva (UA) Sampling Systems™ es muy versátil y adecuada para una amplia gama de aplicaciones.
40.25€ - 60.60€
Especificaciones
Descripción Cinta Ultra Adhesiva
Color Blanco
Longitud (métrico) 50 m
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15631187
Ver documentos
Sampling Systems™
8224A-50
50 mm
40.25€
50 metros
Fecha estimada de envoi: 27-06-2025
Añadir a la cesta
15641187
Ver documentos
Sampling Systems™
8224A-95
95 mm
60.60€
50 metros
Fecha estimada de envoi: 17-06-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Utiliza un pegamento especial Ultra adhesivo, que se pega prácticamente a cualquier superficie
  • Rollo de 50 m
  • Fácil de cortar a la longitud requerida
  • Envasado individual
Especificaciones
Especificaciones
Cinta Ultra Adhesiva
Blanco
50 m