Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Mini Rotators
Get assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Marca: Thermo Scientific™ 88882112
48.04 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Servicio Técnico
2 años
Especificaciones
Alfombrilla adhesiva | |
140 x 140 mm | |
Mini rotadores digitales, balancín, rotador, mezclador |
Caucho | |
Alfombrilla adhesiva, 14 x 14 cm |