Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Mini Rotators
Get assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
9.63€ - 245.22€
Código de producto | Marca | Descripción | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16504792
|
Thermo Scientific™
88882105 |
Plataforma Universal (Aluminio) | 310 x 284 mm |
118.59€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16514792
|
Thermo Scientific™
88882106 |
Abrazadera para matraces de 50 ml | 59 x 38 mm |
9.63€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16524792
|
Thermo Scientific™
88882107 |
Abrazadera para matraces de 100/125 ml | 66 x 43 mm |
10.97€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16534792
|
Thermo Scientific™
88882108 |
Abrazadera para matraces de 250 ml | 85 x 55 mm |
14.57€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16544792
|
Thermo Scientific™
88882109 |
Abrazadera para matraces de 500 ml | 105 x 59 mm |
19.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16554792
|
Thermo Scientific™
88882110 |
Abrazaderas para matraces de 1 l | 130 x 77 mm |
26.43€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16564792
|
Thermo Scientific™
88882111 |
Abrazadera para matraces de 2 l | 168 x 91 mm |
34.27€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16574792
|
Thermo Scientific™
88882112 |
Alfombrilla adhesiva, 14 x 14 cm | 140 x 140 mm |
48.04€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16584792
|
Thermo Scientific™
88882113 |
Plataforma plana con alfombrilla de goma | 330 x 270 mm |
126.63€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16594782
|
Thermo Scientific™
88882104 |
Soporte universal | 307 x 303 mm |
245.22€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16524802
|
Thermo Scientific™
88882117 |
Soporte para tubos de 1,5 ml | 197 x 86 mm |
72.56€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16534802
|
Thermo Scientific™
88882118 |
Soporte para tubos de 15 ml | 262 x 112 mm |
86.93€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
16544802
|
Thermo Scientific™
88882119 |
Soporte para tubos de 50 ml | 262 x 112 mm |
86.93€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Assorted accessories for use with Digital Mini Rotators
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Garantía
2 años