Learn More
Buerkle™ Conectores para tubos de manguera universales con boquillas cónicas
Conectores para tubos de manguera universales con boquillas cónicas; cónicas, conectores de manguera rectos para uso universal.
Marca:  Buerkle™ 8700-0417
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10366031
  • 26.75€ / paquete de 10
En stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Conectores de manguera cónicos y rectos
  • PP, resistentes a temperaturas de hasta 135 °C
  • PVDF, resistente a temperaturas de hasta + 160 °C, muy resistente a productos químicos
  • Esterilizable
Specifica
Specifica
Productos alimenticios de la UE, RoHs
Polipropileno
10/Pk.; 20/escala
Recto
Conector de tubos de manguera
Esterilizables en autoclave
Manguera de 4 a 17 mm
Resistente a un temperatura de hasta 135 °C
Transparente
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato