Learn More
Buerkle™ Conectores para tubos de manguera universales con boquillas cónicas
Conectores para tubos de manguera universales con boquillas cónicas; cónicas, conectores de manguera rectos para uso universal.
26.75€ - 39.85€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE, RoHs |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Para utilizar con | Manguera de 4 a 17 mm |
Color | Transparente |
Tipo de producto | Conector de tubos de manguera |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10366031
|
Buerkle™
8700-0417 |
Polipropileno |
26.75€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10789782
![]() |
Buerkle™
8710-0417 |
PVDF |
39.85€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Conical, straight hose connectors
- PP, Temperature resistant up to +135 °C max.
- PVDF, Temperature resistant up to +160 °C max., highly resistant to chemicals
- Sterilisable
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE, RoHs | |
Manguera de 4 a 17 mm | |
Conector de tubos de manguera |
Esterilizables en autoclave | |
Transparente |