Learn More
OHAUS™ Plataforma universal
Plataforma universal OHAUS™ diseñada para almacenar muestras y material de vidrio de laboratorio.
Brand:  OHAUS™ 30400059
1255.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 View more versions of this product
Product Code. 15712479
  • 1290.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
  • Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
  • En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
  • Las gradillas de tubos y las alfombrillas con hoyuelos mantienen los tubos en su lugar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Plataforma
36,00 in
91,4 x 61 cm
91,40 cm
61,00 cm
Universal
Acero inoxidable
91,40 cm
36,00 pulg
24,00 pulg.
Plataforma universal, 91 x 61 cm, S/S.
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.