Learn More
OHAUS™ Plataforma universal
Plataforma universal OHAUS™ diseñada para almacenar muestras y material de vidrio de laboratorio.
221.00€ - 1290.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Plataforma |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Universal |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15742469
|
OHAUS™
30400052 |
29 x 33 cm |
221.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15752469
|
OHAUS™
30400053 |
33 x 33 cm |
318.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15762469
|
OHAUS™
30400054 |
45,7 x 45,7 cm |
380.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15772469
|
OHAUS™
30400055 |
46 x 46 cm |
318.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15782469
|
OHAUS™
30400056 |
61 x 45,7 cm |
426.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15792469
|
OHAUS™
30400057 |
61 x 61 cm |
1020.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15702479
|
OHAUS™
30400058 |
76,2 x 45,7 cm |
984.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15712479
|
OHAUS™
30400059 |
91,4 x 61 cm |
1290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Una variedad de opciones de plataforma están disponibles para mantener irregular muestras o pinzas para matraces tradicionales y gradillas para tubos
- Las plataformas pueden aumentar la cantidad de espacio utilizable para las muestras
- En algunos casos se puede apilar para aumentar el rendimiento y. doble capacidad de muestra
- Las gradillas de tubos y las alfombrillas con hoyuelos mantienen los tubos en su lugar
Specifications
Plataforma | |
Acero inoxidable | |
Universal |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction