Learn More
Ansell Guantes de nitrilo azul claro proFood™ serie 92-471
Fabricados con un innovador compuesto de nitrilo que posee buenas propiedades químicas y mecánicas, comodidad y destreza.
Marca: Ansell 92471070
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Acabado texturizado en los dedos
- Mejorar agarre
- No contienen caucho natural
- Aptos para el contacto con todos los alimentos grasos
- Resistencia excelente a grasas animales en comparación con el caucho natural o PVC
- Sin polvo
- Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
Aplicaciones:
- Todas las fases finales de procesamiento de carne o pescado
- Salas con ambiente controlado
- Comidas preparadas
- Procesamiento de productos lácteos
- Servicio de cáterin
Especificaciones
Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA III EN 374 | |
No estéril | |
100 par | |
92-471 |
Guantes | |
0.12 mm | |
Mecánica y química |