Learn More
Ansell Guantes de nitrilo azul claro proFood™ serie 92-471
Fabricados con un innovador compuesto de nitrilo que posee buenas propiedades químicas y mecánicas, comodidad y destreza.
23.30€ - 23.80€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA III EN 374
Tipo de producto Guantes
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0.12 mm
Cantidad 100 par
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca dimSize Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca dimSize Precio Cantidad y disponibilidad  
12687061
Ver documentos
Ansell
92471070
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12607071
Ver documentos
Ansell
92471090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12697061
Ver documentos
Ansell
92471080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12617071
Ver documentos
Ansell
92471100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Acabado texturizado en los dedos
  • Mejorar agarre
  • No contienen caucho natural
  • Aptos para el contacto con todos los alimentos grasos
  • Resistencia excelente a grasas animales en comparación con el caucho natural o PVC
  • Sin polvo
  • Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
Aplicaciones:
  • Todas las fases finales de procesamiento de carne o pescado
  • Salas con ambiente controlado
  • Comidas preparadas
  • Procesamiento de productos lácteos
  • Servicio de cáterin
Especificaciones
Especificaciones
Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA III EN 374
No estéril
100 par
92-471
Guantes
0.12 mm
Mecánica y química