Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacuon 2 125 kDa
Unidades de centrífuga para acelerar la concentración de ADN y el intercambio de tampones de muestras de 2 ml.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ VN02H81
174.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El producto perfecto para aplicaciones de fraccionamiento de proteínas.
- Si se utilizan membranas Hydrosart ™, se obtienen un alto nivel de recuperación de muestras diluidas.
- Recuperación completa y altamente reproducible del concentrado.
- Con capacidad de rotación inversa.
- Concentración de hasta 0,5 ml de ADN genómico o muestras de péptidos.
- Material de bajo nivel de unión.
- MWCO impreso en el dispositivo.
- Selección de modelos estériles ya cortados y libres de ADN para aplicaciones forenses disponible.
- Ensayo de qPCR en 55 ciclos, con un límite de detección verificado de < 2 pg
Especificaciones
MWCO: 125.000 dalton | |
25/paq. | |
Cuerpo de concentrador de policarbonato, vaso de filtrado de polipropileno, membrana de acetato de celulosa |
de 0,1 a 2 ml, volumen de punto muerto: 55 µl | |
Dispositivo centrífugo para ultrafiltración |