Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacuon 2 125 kDa
Unidades de centrífuga para acelerar la concentración de ADN y el intercambio de tampones de muestras de 2 ml.
228.00€ - 815.00€
Especificaciones
Descripción | MWCO: 125.000 dalton |
---|---|
Volumen (métrico) | de 0,1 a 2 ml, volumen de punto muerto: 55 µl |
Línea de productos | Dispositivo centrífugo para ultrafiltración |
Material | Cuerpo de concentrador de policarbonato, vaso de filtrado de polipropileno, membrana de acetato de celulosa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15933040
![]() |
Sartorius Stedim Biotech™
VN02H81 |
25/paq. |
228.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15943040
![]() |
Sartorius Stedim Biotech™
VN02H82 |
100/paq. |
815.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- El producto perfecto para aplicaciones de fraccionamiento de proteínas.
- Si se utilizan membranas Hydrosart ™, se obtienen un alto nivel de recuperación de muestras diluidas.
- Recuperación completa y altamente reproducible del concentrado.
- Con capacidad de rotación inversa.
- Concentración de hasta 0,5 ml de ADN genómico o muestras de péptidos.
- Material de bajo nivel de unión.
- MWCO impreso en el dispositivo.
- Selección de modelos estériles ya cortados y libres de ADN para aplicaciones forenses disponible.
- Ensayo de qPCR en 55 ciclos, con un límite de detección verificado de < 2 pg
Especificaciones
MWCO: 125.000 dalton | |
de 0,1 a 2 ml, volumen de punto muerto: 55 µl | |
Dispositivo centrífugo para ultrafiltración | |
Cuerpo de concentrador de policarbonato, vaso de filtrado de polipropileno, membrana de acetato de celulosa |