Learn More
BRAND™ Volumetric Flask
With glass stopper
Marca:  BRAND™ 937262
54.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15941322
  • 62.25€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Descripción
  • Boro 3.3
  • DIN EN ISO 1042
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Vidrio
    250 ml
    Vidrio de borosilicato 3.3
    A