Learn More
QIAGEN Microtarjeta FTA QIAcard
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas. Microtarjeta FTA QIAcard sin indicadores con 1 área de muestra por tarjeta.
142.00€
Especificaciones
Descripción | Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras de sangre con microtarjetas FTA sin indicadores. |
---|---|
Tipo de muestra | Sangre |
Para utilizar con (aplicación) | Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular |
N.º de muestras | 1 |
Tipo de producto | Microtarjeta FTA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11989075
|
QIAGEN
WB120310 |
25 paq. |
142.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Para la recogida, la estabilización, el procesamiento, el transporte y el archivado de muestras biológicas.Microtarjeta FTA QIAcard sin indicadores con 1 área de muestra por tarjeta.
- Formato QIAcard FTA micro con área de 1 punto para recolectar, estabilizar, procesar, transportar y archivar muestras coloreadas como sangre.
- La tecnología FTA permite la lisis celular por contacto, desnaturaliza las proteínas y la estabilización y protección inmediata de los ácidos nucleicos.
Especificaciones
Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras de sangre con microtarjetas FTA sin indicadores. | |
Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular | |
Microtarjeta FTA |
Sangre | |
1 | |
125 μl |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4