Learn More
QIAGEN Indicador QIAcard FTA mini
Para la recogida, estabilización, procesamiento, transporte y archivado de muestras de ácidos nucleicos bucales. Indicador de FTA QIAcard Mini con 2 áreas de muestra por tarjeta.
Marca:  QIAGEN WB120356
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11979075
  • 198.00€ / paquete de 25
Descripción
Para la recogida, estabilización, procesamiento, transporte y archivado de muestras de ácidos nucleicos bucales.Indicador de FTA QIAcard Mini con 2 áreas de muestra por tarjeta.
  • Las tarjetas indicadoras de FTA QIAcard incluyen un tinte rosa que se vuelve blanco cuando se aplica una muestra incolora, p. ej., células bucales o saliva.
  • Estabilización y protección de ácidos nucleicos a temperatura ambiente con para volúmenes puntuales de 125 μl.
  • Lisis de células con el contacto, desnaturalización de proteínas y protección de ADN frente a la degradación.
Especificaciones
Especificaciones
Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras bucales de ADN con tarjetas con indicador FTA Micro.
Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular
Minitarjeta FTA con indicadores
125 μl
Células bucales, Saliva
2
25 paq.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4