Learn More
QIAGEN Indicador QIAcard FTA mini
Para la recogida, estabilización, procesamiento, transporte y archivado de muestras de ácidos nucleicos bucales. Indicador de FTA QIAcard Mini con 2 áreas de muestra por tarjeta.
198.00€ - 900.00€
Especificaciones
Descripción | Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras bucales de ADN con tarjetas con indicador FTA Micro. |
---|---|
Tipo de muestra | Células bucales, Saliva |
Para utilizar con (aplicación) | Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular |
N.º de muestras | 2 |
Tipo de producto | Minitarjeta FTA con indicadores |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11909434
|
QIAGEN
WB120056 |
100/paq. |
900.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11979075
|
QIAGEN
WB120356 |
25 paq. |
198.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Para la recogida, estabilización, procesamiento, transporte y archivado de muestras de ácidos nucleicos bucales.Indicador de FTA QIAcard Mini con 2 áreas de muestra por tarjeta.
- Las tarjetas indicadoras de FTA QIAcard incluyen un tinte rosa que se vuelve blanco cuando se aplica una muestra incolora, p. ej., células bucales o saliva.
- Estabilización y protección de ácidos nucleicos a temperatura ambiente con para volúmenes puntuales de 125 μl.
- Lisis de células con el contacto, desnaturalización de proteínas y protección de ADN frente a la degradación.
Especificaciones
Recoja, estabilice, procese, transporte y archive muestras bucales de ADN con tarjetas con indicador FTA Micro. | |
Medicina legal, identificación de transgénicos, medicina de transfusión/tipificación de HLA, cribaje de plásmidos, pruebas de productos alimentarios y agrícolas, descubrimiento de fármacos, genómica, análisis STR, identificación de animales, amplificación del genoma completo, biología molecular | |
Minitarjeta FTA con indicadores |
Células bucales, Saliva | |
2 | |
125 μl |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4