Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement parts for Whatman™ GV 100 Series Vacuum Filtration Manifolds, includes funnels, lower base supports, frits/sieves, centering rings, and clamps.
Marca: Cytiva 10443002
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Químicamente resistente a la mayoría de las soluciones acuosas y orgánicas
- Resistente a ácidos y soluciones cáusticas
- Esterilizable en autoclave y se puede esterilizar en calor seco a 180 °C
- Se puede utilizar hasta 200 °C
Especificaciones
Conexión de acoplamiento de manguera | |
Vidrio de borosilicato | |
Filtración en vacío | |
1Pack. | |
Parte superior del dispositivo de filtración al vacío de vidrio | |
225 mm |
Manifold Model GV 100/0 and GV 100/1 | |
70 cm2 | |
Vidrio de borosilicato | |
1 Ea. | |
500 ml (embudo) | |
90 mm |