Learn More
Cytiva Whatman™ GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds, Replacement Parts
Replacement parts for Whatman™ GV 100 Series Vacuum Filtration Manifolds, includes funnels, lower base supports, frits/sieves, centering rings, and clamps.
101.00€ - 433.00€
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Material | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Tipo | Material | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11364944
|
Cytiva
10443001 |
Embudo | Vidrio de borosilicato | Dispositivos de filtración al vacío |
258.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11374944
|
Cytiva
10443002 |
Parte superior del dispositivo de filtración al vacío de vidrio | Vidrio de borosilicato | Manifold Model GV 100/0 and GV 100/1 |
304.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
11344924
|
Cytiva
10443003 |
GV 100/0/03 | Glass Frit Filter | Vidrio de borosilicato | Para la serie GV100 |
288.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11354924
|
Cytiva
10443004 |
GV 100/0/05 | Anillo de centrado | PTFE | Manifold Model GV 100/0 |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
11394924
|
Cytiva
10443102 |
GV 100/1/05 | Anillo de centrado | PTFE | Embudo de filtración de vidrio GV100 |
433.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Descripción
- Description: Replacement Part for GV 100 Series Glass Vacuum Filtration Manifolds
- For Use With (Application): Vacuum Filtration
Especificaciones
1 Ea. |