Learn More
DWK Life Sciences Micro kit y accesorios Wheaton™
WHEATON standard taper Clear-Seal™ grease-free joints provide smooth, unground surfaces, which seal without grease and reduce seizing and contamination from grease
Marca:  DWK Life Sciences 123753
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12485432
  • 82.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Descripción
  • Aparatos para una amplia gama de experimentos de química orgánica a un precio inferior a la compra de los componentes por separado
  • Las juntas Clear-Seal™ pueden sustituir las unidades esmeriladas en cualquier aplicación y proporcionar otras ventajas importantes sobre las juntas esmeriladas
  • Superior en aplicaciones de vacío y radiactivas
  • Las superficies lisas resisten la contaminación
  • La limpieza es sencilla y exhaustiva
  • Intercambiables con juntas esmeriladas
  • Todos los cambios químicos y las escalas de los termómetros permanecen visibles a través de las juntas
  • Las juntas Clear-Seal nunca se han debilitado por esmerilado y se forman a partir de tubos de pared especiales más pesados que los de pared estándar para una mayor resistencia
  • Fabricados con vidrio de borosilicato con bajo nivel de sustancias extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos ASTM E 438 Tipo I, Clase A
  • Las juntas Clear-Seal se producen según las dimensiones cónicas estándar americanas y se pueden utilizar de forma intercambiable con cualquier junta esmerilada cónica estándar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Micro kit Wheaton
Juntas 19/22 Clear-Seal™
Adaptador de conexión