Learn More
DWK Life Sciences Micro kit y accesorios Wheaton™
WHEATON standard taper Clear-Seal™ grease-free joints provide smooth, unground surfaces, which seal without grease and reduce seizing and contamination from grease
82.00€ - 109.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Micro kit Wheaton |
---|---|
Incluye | Juntas 19/22 Clear-Seal™ |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12485432
|
DWK Life Sciences
123753 |
Adaptador de conexión | Juntas 19/22 Clear-Seal™ |
82.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12455432
|
DWK Life Sciences
109933 |
Adaptador Claisen | Juntas 19/22 Clear-Seal™ |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Aparatos para una amplia gama de experimentos de química orgánica a un precio inferior a la compra de los componentes por separado
- Las juntas Clear-Seal™ pueden sustituir las unidades esmeriladas en cualquier aplicación y proporcionar otras ventajas importantes sobre las juntas esmeriladas
- Superior en aplicaciones de vacío y radiactivas
- Las superficies lisas resisten la contaminación
- La limpieza es sencilla y exhaustiva
- Intercambiables con juntas esmeriladas
- Todos los cambios químicos y las escalas de los termómetros permanecen visibles a través de las juntas
- Las juntas Clear-Seal nunca se han debilitado por esmerilado y se forman a partir de tubos de pared especiales más pesados que los de pared estándar para una mayor resistencia
- Fabricados con vidrio de borosilicato con bajo nivel de sustancias extraíbles WHEATON 33 conforme a los requisitos ASTM E 438 Tipo I, Clase A
- Las juntas Clear-Seal se producen según las dimensiones cónicas estándar americanas y se pueden utilizar de forma intercambiable con cualquier junta esmerilada cónica estándar
Especificaciones
Micro kit Wheaton | |
Juntas 19/22 Clear-Seal™ |