Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con parte superior abierta con revestimiento de silicona Wheaton™
Los tapones de rosca con parte superior abierta tienen un revestimiento de silicona con recubrimiento de PTFE que proporciona acceso con una jeringa.
Marca: DWK Life Sciences W240848
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Puede soportar la esterilización/esterilización en autoclave
Especificaciones
Blanco | |
250/caja | |
ISO 9001 | |
Vial o frasco de vidrio |
Resina fenólica | |
13-425 | |
Tapón de rosca con parte superior abierta | |
PTFE/silicona |