Learn More
DWK Life Sciences Tapones de rosca con parte superior abierta con revestimiento de silicona Wheaton™
Los tapones de rosca con parte superior abierta tienen un revestimiento de silicona con recubrimiento de PTFE que proporciona acceso con una jeringa.
196.00€ - 1085.00€
Especificaciones
Material | Resina fenólica |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
Tipo de producto | Tapón de rosca con parte superior abierta |
Para utilizar con (equipo) | Vial o frasco de vidrio |
Revestimiento del tapón | PTFE/silicona |
Código de producto | Marca | Acabado del cuello | Color | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Acabado del cuello | Color | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12613375
|
DWK Life Sciences
W242710 |
13-425 | Negro | 250 cajas |
196.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12633375
|
DWK Life Sciences
W240849 |
13-425 | Negro | 1000/caja |
979.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12653375
|
DWK Life Sciences
W240850 |
15-425 | Negro | 250/caja |
305.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12623375
|
DWK Life Sciences
W240848 |
13-425 | Blanco | 250/caja |
277.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 17-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
12643375
|
DWK Life Sciences
W240851 |
15-425 | Negro | 1000/caja |
1085.00€
paquete de 1000 |
|
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Puede soportar la esterilización/esterilización en autoclave
Especificaciones
Resina fenólica | |
Tapón de rosca con parte superior abierta | |
PTFE/silicona |
ISO 9001 | |
Vial o frasco de vidrio |