Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero
Proporcionan tapas herméticas
Marca: DWK Life Sciences 224100-161
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los tapones modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio
- Los tapones de enchufe ranurados y de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas
Especificaciones
2 cm | |
Aplicaciones de punción múltiple | |
40 durómetros | |
Rojo | |
Caucho |
20mm | |
Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con un D.I. de 1,3 cm y un D.E. de 2 cm | |
Sí | |
13mm | |
Tapón con manguito |