Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero
Proporcionan tapas herméticas
275.00€ - 902.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Color Rojo
Material Caucho
Tipo de producto Tapón con manguito
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de punción múltiple
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Color Material Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Material Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11798919
Ver documentos
DWK Life Sciences
224100-060
Rojo Caucho Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con DI de 0,7 cm y DE de 1,3 cm
667.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Añadir a la cesta
11718929
Ver documentos
DWK Life Sciences
224100-020
Rojo Caucho Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con DI de 0,5cm y DE de 1,1cm
275.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
12442641
Ver documentos
DWK Life Sciences
224100-320
Rojo Caucho Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con D.I. de 1,5 cm y D.E. de 3 cm
902.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-09-2025
Añadir a la cesta
11708929
Ver documentos
DWK Life Sciences
224100-161
Rojo Caucho Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con un D.I. de 1,3 cm y un D.E. de 2 cm
564.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Cinco estilos, en caucho natural rojo† o butilo gris
  • Los tapones de tipo de brida están fijados con cierres para encapsular
  • Los tapones ranurados y de tres dientes se utilizan en aplicaciones de liofilización
Spezifikation
Spezifikation
Caucho
Aplicaciones de punción múltiple
Rojo
Tapón con manguito
40 durómetros
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt