Learn More
Wijs solution, Volumetric, 0.1 M ICl, Honeywell Fluka™
Volumétrica, 0,1 M de ICl
95.27€ - 726.23€
CAS | 64-19-7, 7790-99-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H4O2 |
Peso molecular (g/mol) | 60.05 |
Clave InChI | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 24640 |
Nombre IUPAC | ácido acético |
SMILES | CC(O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15604790
|
Honeywell-Fluka
35071-1L |
1 L |
95.27€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15614790
|
Honeywell-Fluka
35071-2.5L |
2.5 L |
209.09€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15634790
|
Honeywell-Fluka
35071-6X1L |
6 x 1 L |
497.78€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15624790
|
Honeywell-Fluka
35071-4X2.5L |
4 x 2.5 L |
726.23€
paquete de 4 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
64-19-7, 7790-99-0 | |
60.05 | |
24640 | |
CC(O)=O |
C2H4O2 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
ácido acético |
Especificaciones
Wijs solution | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
3587194 | |
iodine monochloride, iodine chloride, iodochlorine, iodine chloride icl, chloroiodide, wijs' chloride, iodinemonochloride, chlorine iodide, unii-0smg5nlu45, protochlorure d'iode french | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
162.36g/mol |
64-19-7, 7790-99-0 | |
ICl | |
UN2920 | |
40°C (104°F) | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
ácido acético | |
24640 |
Seguridad y manipulación
P280-P305 + P351 + P338-P310
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Wijs solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Acetic acid, iodinemonochloride