Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de polialgodón para mujer
Incluye tres bolsillos. Las batas de laboratorio de polialgodón para mujer Logistik™ se utilizan para una gran variedad de aplicaciones y proporcionan al usuario una comodidad óptima gracias a su ajuste con contorno suave.
55.75€
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio ajustada |
---|---|
Sexo | Mujer |
Material | Mezcla de polialgodón |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Ajustada con corchetes |
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del tórax (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Tamaño del tórax (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13112190
|
Logistik™
607-V3WH-108 |
20 | 108 cm | N/A | |||||
Descripción
- With two lower pockets and breast pocket
- Stud fastened cuff
- Concealed stud fastened front
- Polyester/cotton
- Polycotton
- Not CE marked
Especificaciones
Bata de laboratorio ajustada | |
Mezcla de polialgodón | |
Ajustada con corchetes | |
No estéril | |
3 | |
107 cm |
Mujer | |
Blanco | |
Reusable | |
Tailored | |
Dos bolsillos de parche inferiores, bolsillo de camisa, parte delantera ajustada con corchetes ocultos, puños ajustados con corchetes | |
Polialgodón |