Learn More
Cloruro de cinc, +97 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7646-85-7 | Cl2Zn | 136.29 g/mol
48.65€ - 249.00€
CAS 7646-85-7
Fórmula molecular Cl2Zn
Peso molecular (g/mol) 136.29
Número MDL MFCD00011295
Clave InChI JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
PubChem CID 5727
ChEBI CHEBI:49976
Nombre IUPAC diclorocinc
SMILES Cl[Zn]Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10520574
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
424592500
250 g Frasco de plástico
48.65€
250 g
10587372
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
424595000
500 g Frasco de plástico
89.15€
500 g
10247033
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
424590025
2.5 kg Frasco de plástico
249.00€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
7646-85-7
136.29
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
5727
diclorocinc
Cl2Zn
MFCD00011295
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
CHEBI:49976
Cl[Zn]Cl
Especificaciones
732.0°C
293.0°C
7646-85-7
Polvo cristalino, cristales o trozos
Cl2Zn
MFCD00011295
15, 10331
Solubility in water: 432 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and ether, freely soluble in acetone
Cl[Zn]Cl
136.29
CHEBI:49976
≥97%
0.84
Zinc chloride
97+%
Blanco
97% min. (Argentometry)
ZnCl2
01,1289; 02,464; 03,338; 05,763; 06,676; 08,536; 09,522; 10,461; 11,602; 12,446; 13,44; 14,177; 15,89; 16,391
zinc chloride, zinc dichloride, zinc chloride zncl2, zinc butter, zinc chloride fume, zinc ii chloride, zinkchloride, zintrace, zinc chloride, anhydrous, zine dichloride
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
diclorocinc
5727
136.29
Reactivo ACS
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Declaración de GHS P
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llevar protección para los ojos/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-592-0
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH1400000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Zinc chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.