Learn More
Dihidrato de ciclohexanobutirato de zinc, AAS, Thermo Scientific™
48.24€ - 177.00€
CAS | 38582-18-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C20H34O4Zn |
Peso molecular (g/mol) | 403.87 |
Número MDL | MFCD00035537 |
Clave InChI | KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt |
PubChem CID | 170080 |
Nombre IUPAC | zinc; 4-ciclohexilbutanoato |
SMILES | [Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
38582-18-2 | |
403.87 | |
KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L | |
170080 | |
[Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1 |
C20H34O4Zn | |
MFCD00035537 | |
zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt | |
zinc; 4-ciclohexilbutanoato |
Especificaciones
Zinc cyclohexanebutyrate dihydrate | |
38582-18-2 | |
C20H34O4Zn | |
zinc cyclohexylbutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt, zinc cyclohexanebutyrate, cyclohexanebutanoic acid, zinc salt 2:1, zinc bis 4-cyclohexylbutanoate, zinc 4-cyclohexylbutanoate, acmc-1bn8b, bis cyclohexanebutyric acid zinc salt | |
[Zn++].[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1.[O-]C(=O)CCCC1CCCCC1 | |
403.87 | |
439.91 (403.87 Anhydrous) |
AAS | |
77°C to 80°C | |
MFCD00035537 | |
KVSXXOUZYJZCPY-UHFFFAOYSA-L | |
zinc; 4-ciclohexilbutanoato | |
170080 | |
Polvo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 254-017-5
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes