Learn More
Neodecanoato de cinc, 17,9-18,2 % de Zn, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 27253-29-8 | C20H40O4Zn | 409.916 g/mol
94.80€ - 435.17€
CAS | 27253-29-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C20H40O4Zn |
Peso molecular (g/mol) | 409.916 |
Número MDL | MFCD00014384 |
Clave InChI | VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate |
PubChem CID | 117064711 |
Nombre IUPAC | ácido 7,7-dimetiloctanoico; cinc |
SMILES | CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11309687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041312.30 |
250 g |
94.80€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11389677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041312.A1 |
1 kg |
164.82€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11399677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041312.A7 |
5 kg |
435.17€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Zinc neodecanoate is used as a catalyst, lubricant additive and drier. Further it is used in the production of rubber and plastic products. In addition it serves as a polyurethane catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
27253-29-8 | |
409.916 | |
VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N | |
117064711 | |
CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn] |
C20H40O4Zn | |
MFCD00014384 | |
zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate | |
ácido 7,7-dimetiloctanoico; cinc |
Especificaciones
Zinc neodecanoate | |
Marrón | |
C20H40O4Zn | |
zinc neodecanoate, zinc neodecanoate, zn, 7,7-dimethyloctanoyl oxy zincio 7,7-dimethyloctanoate | |
VADFQXONMAETJP-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 7,7-dimetiloctanoico; cinc | |
117064711 | |
Líquido |
27253-29-8 | |
102°C (216°F) | |
MFCD00014384 | |
Immiscible with water. | |
CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.CC(C)(C)CCCCCC(=O)O.[Zn] | |
409.916 | |
407.89 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 248-370-4
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes