Learn More
n-Butóxido de circonio, 80 % p/p en 1-butanol, Thermo Scientific Chemicals
30.30€ - 242.00€
CAS 1071-76-7
Fórmula molecular C16H40O4Zr+4
Peso molecular (g/mol) 387.716
Número MDL MFCD00048765
Clave InChI ASUYWGMDIAPAKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-butanol, zirconium 4+ salt 4:1, 1-butanol, zirconium 4++ salt
PubChem CID 122130442
Nombre IUPAC butan-1-ol;circonio(4+)
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Zr+4]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11470927
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23317.18
50 g
30.30€
50 g
11480927
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23317.30
250 g
77.50€
250 g
11460927
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23317.0B
1000 g
242.00€
1000 g
Descripción
Descripción
Zirconium(IV) butoxide solution used in the preparation of CeO2-stabilized zirconia polycrystals gel that have good applications as protective coatings of steel and ferrous alloys.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Solución de butóxido de circonio(IV) utilizada en la preparación de gel de policristales de circonio estabilizado con CeO2 que tienen buenas aplicaciones como revestimientos de protección de acero y aleaciones ferrosas.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos, bases, halógenos, metales alcalinos, agua/humedad.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H318-H226-H335-H336-H315
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido y vapor inflamables.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigos.
Provoca irritación cutánea.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H318-H335-H336.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:BUTANOLES
missing translation for 'einecsNumber' : 213-995-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón.
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
n-Butóxido de circonio, 80 % p/p en 1-butanol, Thermo Scientific Chemicals