Learn More
3,4-Diclorobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
56.66€ - 604.00€
CAS 6574-99-8
Fórmula molecular C7H3Cl2N
Peso molecular (g/mol) 172.008
Número MDL MFCD00016379
Clave InChI KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81051
Nombre IUPAC 3,4-diclorobenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11489453
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12338.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11499453
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12338.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11409463
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12338.22
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
6574-99-8
172.008
KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
3,4-diclorobenzonitrilo
C7H3Cl2N
MFCD00016379
81051
C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)Cl
Especificaciones
3,4-Dichlorobenzonitrile
69°C to 74°C
MFCD00016379
2326352
KUWBYWUSERRVQP-UHFFFAOYSA-N
3,4-diclorobenzonitrilo
81051
97%
6574-99-8
C7H3Cl2N
UN3439
benzonitrile, 3,4-dichloro, 3,4-dichloro benzonitrile, 3.4-dichlorobenzonitrile, 3, 4-dichlorobenzonitrile, 3,4-dichlorobenzenecarbonitrile, 3,4-dichloro-benzonitrile, pubchem3688, acmc-1b9ly, 3,4-dichlorobenzonitrile, buttpark 87\02-72
C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)Cl
172.008
172.01
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 229-494-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes