Learn More
3-Acetil-2-metil-5-feniltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
48.14€ - 161.81€
CAS 40932-63-6
Fórmula molecular C13H12OS
Peso molecular (g/mol) 216.30
Número MDL MFCD00151790
Clave InChI GREAZYFTAJMZFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene, 1-2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenylthien-3-yl ethanone, ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl, acmc-20anao, 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiohene, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thiophenyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl-ethanone
PubChem CID 2728765
Nombre IUPAC 1-(2-metil-5-feniltiofeno-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C)SC(=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11303147
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13554.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11313147
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13554.06
5 g
161.81€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
40932-63-6
216.30
GREAZYFTAJMZFD-UHFFFAOYSA-N
2728765
CC(=O)C1=C(C)SC(=C1)C1=CC=CC=C1
C13H12OS
MFCD00151790
3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene, 1-2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenylthien-3-yl ethanone, ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl, acmc-20anao, 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiohene, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thiophenyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl-ethanone
1-(2-metil-5-feniltiofeno-3-il)etanona
Especificaciones
3-Acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene
67°C to 69°C
MFCD00151790
3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene, 1-2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenylthien-3-yl ethanone, ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl, acmc-20anao, 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiohene, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thiophenyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl-ethanone
CC(=O)C1=C(C)SC(=C1)C1=CC=CC=C1
216.30
216.3
40932-63-6
C13H12OS
8481276
GREAZYFTAJMZFD-UHFFFAOYSA-N
1-(2-metil-5-feniltiofeno-3-il)etanona
2728765
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes