Learn More
Cloruro de 3-benciloxibenzoil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
40.80€ - 396.98€
CAS | 61535-46-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H11ClO2 |
Peso molecular (g/mol) | 246.69 |
Número MDL | MFCD02258040 |
Clave InChI | HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-benzyloxy benzoyl chloride, 3-benzyloxybenzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoyl chloride, 3-benzyl-oxy benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy benzoyl chloride, acmc-20ah7b, 3-benzyloxyl-benzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoic acid choride, benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy |
PubChem CID | 4995375 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11355419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50410.MD |
250 mg | N/A | ||||||
11365419
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50410.03 |
1 g | N/A | ||||||
15407877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50410.06 |
5 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesReactivo para la preparación de dihidroquinolinonas y tetrahidroquinazolinonas como potentes inhibidores de proteína de husillo de quinesina y posibles agentes antitumorales, la preparación de derivados del carbamato como inhibidores de hidrolasa de amidas de ácido graso.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
61535-46-4 | |
246.69 | |
HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N | |
4995375 |
C14H11ClO2 | |
MFCD02258040 | |
3-benzyloxy benzoyl chloride, 3-benzyloxybenzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoyl chloride, 3-benzyl-oxy benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy benzoyl chloride, acmc-20ah7b, 3-benzyloxyl-benzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoic acid choride, benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy |
Especificaciones
3-Benzyloxybenzoyl chloride | |
40°C to 42°C | |
MFCD02258040 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)C(=O)Cl | |
246.69 | |
246.7 |
61535-46-4 | |
C14H11ClO2 | |
UN3261 | |
3-benzyloxy benzoyl chloride, 3-benzyloxybenzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoyl chloride, 3-benzyl-oxy benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy benzoyl chloride, acmc-20ah7b, 3-benzyloxyl-benzoyl chloride, 3-benzyloxy-benzoic acid choride, benzoyl chloride, 3-phenylmethoxy | |
HPVUGOBQRQUWMK-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 3-fenilmetoxibenzoil | |
4995375 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO SÓLIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, NO ESPECIFICADO
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes