Learn More
Hidrato de 4-benzamidopiperidina, 98 %, Thermo Scientific™
41.05€ - 544.00€
CAS | 33953-37-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H16N2O |
Peso molecular (g/mol) | 204.27 |
Número MDL | MFCD01314226 |
Clave InChI | JMQDNLCNCDSHNC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | n-piperidin-4-yl-benzamide, n-piperidin-4-yl benzamide, n-4-piperidyl benzamide, 4-benzamidopiperidine, n-4-piperidylbenzamide, benzamide, n-4-piperidinyl, 4-benzimido piperidine, n-4-piperidinyl benzamide, 4-ben-zamidopiperidine |
PubChem CID | 118120 |
Nombre IUPAC | N-piperidin-4-ilbenzamida |
SMILES | O=C(NC1CCNCC1)C1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11446360
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27193.03 |
1 g | N/A | ||||||
11352159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27193.06 |
5 g | N/A | ||||||
11362159
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27193.14 |
25 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
33953-37-6 | |
204.27 | |
JMQDNLCNCDSHNC-UHFFFAOYSA-N | |
118120 | |
O=C(NC1CCNCC1)C1=CC=CC=C1 |
C12H16N2O | |
MFCD01314226 | |
n-piperidin-4-yl-benzamide, n-piperidin-4-yl benzamide, n-4-piperidyl benzamide, 4-benzamidopiperidine, n-4-piperidylbenzamide, benzamide, n-4-piperidinyl, 4-benzimido piperidine, n-4-piperidinyl benzamide, 4-ben-zamidopiperidine | |
N-piperidin-4-ilbenzamida |
Especificaciones
4-Benzamidopiperidine hydrate | |
136°C to 146°C | |
MFCD01314226 | |
JMQDNLCNCDSHNC-UHFFFAOYSA-N | |
N-piperidin-4-ilbenzamida | |
118120 | |
98% |
33953-37-6 | |
C12H16N2O | |
n-piperidin-4-yl-benzamide, n-piperidin-4-yl benzamide, n-4-piperidyl benzamide, 4-benzamidopiperidine, n-4-piperidylbenzamide, benzamide, n-4-piperidinyl, 4-benzimido piperidine, n-4-piperidinyl benzamide, 4-ben-zamidopiperidine | |
O=C(NC1CCNCC1)C1=CC=CC=C1 | |
204.27 | |
204.27 (Anhydrous) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 251-759-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes