Learn More
Clorhidrato de amiodarona, Thermo Scientific™
21.21€ - 122.00€
CAS | 19774-82-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C25H29I2NO3·HCl |
Peso molecular (g/mol) | 681.77 |
Clave InChI | ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron |
PubChem CID | 441325 |
Nombre IUPAC | (2-butil-1-benzofuran-3-il)-[4-[2-(dietilamin)etoxi]-3,5-diyodofenil]metanona; clorhidrato |
SMILES | CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl |
Descripción
19774-82-4 | |
681.77 | |
amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron | |
(2-butil-1-benzofuran-3-il)-[4-[2-(dietilamin)etoxi]-3,5-diyodofenil]metanona; clorhidrato |
C25H29I2NO3·HCl | |
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N | |
441325 | |
CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl |
Especificaciones
Amiodarone hydrochloride | |
156.0°C | |
Auténtico | |
amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron | |
ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N | |
(2-butil-1-benzofuran-3-il)-[4-[2-(dietilamin)etoxi]-3,5-diyodofenil]metanona; clorhidrato | |
441325 | |
≥97.5% (HPLC) |
19774-82-4 | |
0.5% max. | |
C25H29I2NO3·HCl | |
Solubility in water: insoluble. | |
CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl | |
681.77 | |
681.77 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede causar daños a los órganos a través de una exposición prolongada o repetida.
Susceptible de dañar al feto.
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 243-293-2
- Amiodarone hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Butyl-3-benzofuryl4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride