Learn More
Ansell Guantes de uso ligero con revestimiento de inmersión en palma/dedos HyFlex™ 11-537, INTERCEPT™ y tecnología GRIP™
Los guantes de calibre 18 ultraligeros con revestimiento de inmersión de la palma y los dedos ofrecen un rendimiento de agarre excepcional, comodidad y protección frente a cortes fiable.
204.00€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Estructura | Tejido |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Gris, Negro |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16089611
|
Ansell
11537060 |
6 |
204.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16099611
|
Ansell
11537070 |
7 |
204.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16009621
|
Ansell
11537080 |
8 |
204.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16019621
|
Ansell
11537090 |
9 |
204.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16029621
|
Ansell
11537100 |
10 |
204.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16039621
|
Ansell
11537110 |
11 |
204.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- INTERCEPT Technology ofrece protección frente a cortes.
- La tecnología ANSELL GRIP permite trabajar en condiciones grasas o húmedas.
- Tecnología ZONZ™ Comfort Fit para ofrecer transpirabilidad y un movimiento ergonómico
- Revestimiento de inmersión 3/4 y formulación de tecnología FORTIX™ para resistencia a la abrasión y agarre
- Material de revestimiento de nitrilo sin silicona
- La suciedad no se aprecia en la palma, por lo que se puede llevar por periodos más largos de tiempo.
- Puño tejido
Especificaciones
ANSI 4 | |
Tejido | |
Gris, Negro | |
Specific | |
HPPE, Fiberglass, Spandex, Nylon, Foam Nitrile | |
EN 388:4X42B, EN 388:4342 | |
Unisex | |
Tecnología ANSELL GRIP™ | |
Lined | |
HyFlex™ 11-537 | |
8,2 in |
CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II | |
Nitrilo | |
ANSI A2 | |
Sí | |
Guantes resistentes a cortes | |
Montaje de piezas pequeñas, trabajos sencillos, mantenimiento y manipulación de materiales lisos, resbaladizos o afilados, como vidrio, láminas metálicas, baldosas o chapa | |
Tejido | |
HPPE, fibra de vidrio, spandex, nailon | |
Case | |
Wing | |
20 cm |