Learn More
Sulfato de calcio dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
47.10€ - 560.00€
CAS 10101-41-4
Fórmula molecular CaH4O6S
Peso molecular (g/mol) 172.16
Número MDL 149625
Clave InChI PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC sulfato de calcio, dihidrato
SMILES O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11453663
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
C/2360/50
250 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10650331
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
C/2360/53
500 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11468972
SDS Ver documentos
Fisher Chemical
C/2360/60
1 kg
560.00€
1 Kg
10101-41-4
172.16
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
CaH4O6S
149625
sulfato de calcio, dihidrato
Especificaciones
10101-41-4
7
CaH4O6S
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
sulfato de calcio, dihidrato
172.17g/mol
Blanco
Sólido en polvo
149625
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
172.16
Jarra de plástico para polvo