Learn More
Contec™ Recambios de fregona EasyCurve™
Elija entre versiones no estériles o con esterilización validada; los recambios de fregona son esterilizables en autoclave. Los recambios de fregona Contec™ EasyCurve™ utilizan frontales de fregona curvos con conectores giratorios para facilitar el contacto con la superficie en distintos ángulos.
325.00€ - 872.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Desechables | Un solo uso |
Código de producto | Marca | Material | Tipo de producto | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Tipo de producto | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16685514
![]() ![]() |
Contec™
EZMP0300 |
Poliéster, Hydrophilic Urethane Foam | Recambio de mopa | No estéril |
682.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
16695514
![]() ![]() |
Contec™
EZMP0350 |
Poliéster, Hydrophilic Urethane Foam | Recambio de mopa | Estéril |
872.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15656986
![]() ![]() |
Contec™
EZSE0100 |
Poliéster, Hydrophilic Urethane Foam | Recambio de mopa | No estéril |
492.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
15666986
![]() ![]() |
Contec™
EZSE0150 |
Tejido de microfibra de punto de poliéster, espuma de uretano hidrófilo, Hydrophilic Urethane Foam | Recambio de mopa | Estéril |
325.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envoi: 24-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
El sistema de fregado EasyCurve™ proporciona la comodidad de una fregona autoescurrible sin el perjuicio ergonómico. El sistema compacto (fregona, cestillo y carro) está diseñado para salas limpias de todos los tamaños y requiere un espacio de almacenamiento mínimo. Los recambios de fregona se acoplan a un bastidor curvo de acero inoxidable para proporcionar un rendimiento, flexibilidad y alcance superiores. El diseño curvo del recambio ofrece una verdadera acción de limpieza "de elevación y tracción" que asegura una distribución uniforme de desinfectantes y productos de limpieza. Todos los componentes se venden por separado.- Recambios de fregona plana y de textil laminado
- Espuma de poliuretano hidrófilo antigoteo; compatible con los disolventes más comunes
- La duradera capa exterior de textil de poliéster reduce la formación de partículas y garantiza una distribución uniforme de desinfectantes y productos de limpieza.
- Recambio de fregona antigoteo adecuado para su uso en techos, paredes y suelos
- Estériles o no estériles
- Disponible con un borde sellado con calor para aumentar la durabilidad y eliminar la probabilidad de contaminación por fibras y partículas debido a la espuma expuesta
- El frontal de microfibra acanalada permite a los usuarios fregar con suavidad y sencillez para una mayor eficiencia en la captación de partículas y la eliminación de la contaminación
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Un solo uso |