Learn More
Dimetilaminoacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 926-64-7 | C4H8N2 | 84.12 g/mol
31.36€ - 78.30€
CAS | 926-64-7 |
---|---|
Formula molecolare | C4H8N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 84.12 |
Numero MDL | MFCD00001890 |
InChI Key | PLXBWEPPAAQASG-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | dimethylaminoacetonitrile, dimethylamino acetonitrile, acetonitrile, dimethylamino, 2-dimethylamino acetonitrile, n-cyanomethyl dimethylamine, glycinonitrile, n,n-dimethyl, unii-wu34f15n7c, glycinonitrile,n-dimethyl |
PubChem CID | 61237 |
IUPAC Name | 2-(dimetilamino)acetonitrilo |
SMILES | CN(C)CC#N |
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
926-64-7 | |
84.12 | |
PLXBWEPPAAQASG-UHFFFAOYSA-N | |
61237 | |
CN(C)CC#N |
C4H8N2 | |
MFCD00001890 | |
dimethylaminoacetonitrile, dimethylamino acetonitrile, acetonitrile, dimethylamino, 2-dimethylamino acetonitrile, n-cyanomethyl dimethylamine, glycinonitrile, n,n-dimethyl, unii-wu34f15n7c, glycinonitrile,n-dimethyl | |
2-(dimetilamino)acetonitrilo |
Specifications
Dimethylaminoacetonitrile | |
137°C to 138°C | |
Recognizable | |
(CH3)2NCH2CN | |
UN2378 | |
dimethylaminoacetonitrile, dimethylamino acetonitrile, acetonitrile, dimethylamino, 2-dimethylamino acetonitrile, n-cyanomethyl dimethylamine, glycinonitrile, n,n-dimethyl, unii-wu34f15n7c, glycinonitrile,n-dimethyl | |
CN(C)CC#N | |
84.12 | |
84.12 |
926-64-7 | |
36°C (96°F) | |
C4H8N2 | |
MFCD00001890 | |
1735677 | |
PLXBWEPPAAQASG-UHFFFAOYSA-N | |
2-(dimetilamino)acetonitrilo | |
61237 | |
98% |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H300-H310-H226-H319
Mortal en caso de ingestión.
Mortal en contacto con la piel.
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement
P260-P280h-P305+P351+P338-P309-P310-P302+P352
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/clothing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF exposed or if you feel unwell: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:2-DIMETHYLAMINOACETONITRILE.
missing translation for 'rtecsNumber' : AL9450000.