Learn More
Fosfato de erbio(III) hidrato, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
39.60€ - 130.00€
CAS | 14242-01-4 |
---|---|
Fórmula molecular | ErO4P |
Peso molecular (g/mol) | 262.23 |
Número MDL | MFCD00215989 |
Clave InChI | XFULIUKARWFBDF-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | erbium iii phosphate hydrate, erbium iii phosphatehydrate, erbium 3+ hydrate phosphate, erbium iii phosphate hydrate trace metals basis |
PubChem CID | 16217375 |
SMILES | [Er+3].[O-]P([O-])([O-])=O |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
14242-01-4 | |
262.23 | |
XFULIUKARWFBDF-UHFFFAOYSA-K | |
16217375 |
ErO4P | |
MFCD00215989 | |
erbium iii phosphate hydrate, erbium iii phosphatehydrate, erbium 3+ hydrate phosphate, erbium iii phosphate hydrate trace metals basis | |
[Er+3].[O-]P([O-])([O-])=O |
Especificaciones
Erbium(III) phosphate hydrate | |
Blanco | |
(REO) | |
MFCD00215989 | |
XFULIUKARWFBDF-UHFFFAOYSA-K | |
erbium(3+) phosphate | |
16217375 | |
99.9% |
14242-01-4 | |
Polvo | |
ErO4P | |
erbium iii phosphate hydrate, erbium iii phosphatehydrate, erbium 3+ hydrate phosphate, erbium iii phosphate hydrate trace metals basis | |
[Er+3].[O-]P([O-])([O-])=O | |
262.23 | |
262.23 (Anhydrous) | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-234-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes