Learn More
Ethylene Glycol, ≥99%, Spectrophotometric Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Grado espectrofotométrico,≥ 99 %
74.58€ - 488.75€
CAS 107-21-1
Fórmula molecular C2H6O2
Peso molecular (g/mol) 62.068
Número MDL MFCD00002885
Clave InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
Nombre IUPAC etano-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15682950
SDS Ver documentos
Honeywell Riedel-de Haën
293237-1L
1 L Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15692950
SDS Ver documentos
Honeywell Riedel-de Haën
293237-2L
2 L Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15612960
SDS Ver documentos
Honeywell Riedel-de Haën
293237-6X1L
6 x 1 L Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15602960
SDS Ver documentos
Honeywell Riedel-de Haën
293237-4X2L
4 x 2 L Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Los disolventes de grado espectrofotométrico son disolventes de alta pureza fabricados específicamente para aplicaciones que utilizan espectrofotómetros.
Especificaciones
107-21-1
62.068
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
174
etano-1,2-diol
C2H6O2
MFCD00002885
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CHEBI:30742
C(CO)O
Especificaciones
Ethylene Glycol
107-21-1
195°C to 198°C
111°C (231.8°F)
C2H6O2
MFCD00002885
UN3082
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
C(CO)O
62.068
CHEBI:30742
≥99%
-12°C
1.113g/mL at 25°C
0.153
752°F
HOCH2CH2OH
0.08mmHg (20°C)
505945
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
etano-1,2-diol
174
62.07g/mol
Espectrofotometría
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P260-P301 + P312 + P330
H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : 9/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 203-473-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KW2975000
Nombre del producto
  • Ethylene glycol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethylene glycol