Learn More
Fisherbrand™ Tarros de pared recta transparentes con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PE
Tarros transparentes multiuso para conseguir la máxima visibilidad del contenido. Los tarros de paredes rectas transparentes con tapón con revestimiento de PE y exterior de PTFE Fisherbrand™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños, de 1 a 32 oz.
36.50€ - 318.28€
Especificaciones
Color | Clear |
---|---|
Material | De cristal |
Color del tapón | Blanco |
Material de revestimiento | Espuma de PE/PTFE |
Boca | Ancha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11593762
|
Fisherbrand™
02912306 |
30 ml | 43-400 mm | 384/caja | |||||
11714339
|
Fisherbrand™
02911912 |
30 ml | 43-400 | 48/caja | |||||
11724339
|
Fisherbrand™
02911763 |
60 ml | 53-400 mm | 24/caja | |||||
11523772
|
Fisherbrand™
02911791 |
60 ml | 53-400 mm | 144/caja | |||||
11734339
|
Fisherbrand™
02911764 |
125 ml | 58-400 | 24/caja | |||||
11778789
|
Fisherbrand™
02911765 |
250 ml | 70-400 | 12/caja | |||||
11744339
|
Fisherbrand™
02911761 |
473 ml | 89-400 | 12/caja | |||||
11754339
|
Fisherbrand™
02911762 |
1000 ml | 89-400 | 12/caja | |||||
Descripción
Los tarros de vidrio redondos con lados rectos transparentes (Flint) se han diseñado sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento. Estos tarros multiuso resultan muy versátiles. Nuestros tarros con paredes rectas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, desde 1 oz a 32 oz. También están disponibles en estilo alto/estrecho con tamaños de 8 oz a 16 oz.
- Diseño sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento
- Boca ancha para facilitar el llenado
Especificaciones
Clear | |
Blanco | |
Ancha | |
Tarro, con paredes rectas | |
Tapón de rosca |
De cristal | |
Espuma de PE/PTFE | |
Frasco de lados rectos | |
Polipropileno |