Learn More
Ansell™ Guantes Nitrotough™ N3500 Hyflex™ serie 11-947
Se utilizan para aplicaciones en las que se precisa de una gran sensibilidad táctil. Los guantes Ansell Edmont™ HyFlex™ serie 11-947 Nitrotough™ N3500 proporcionan una muy buena protección contra los cortes.
226.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2005 |
---|---|
Descripción | Calibre: 13 |
Color | Azul, Negro |
Acabado exterior | 3/4 sumergidos |
Latex Free | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15387637
![]() |
Ansell™
11947100 |
XL, 10 |
226.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15397637
![]() |
Ansell™
11947110 |
11 |
226.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15347637
![]() |
Ansell™
11947070 |
7 |
226.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15357637
![]() |
Ansell™
11947080 |
8 |
226.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15367637
![]() |
Ansell™
11947090 |
L, 9 |
226.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Guantes industriales multiuso
- Ofrecen buenos niveles de resistencia a los corte, las abrasiones y los aceites en diversas geometrías de inmersión
- El revestimiento está hecho de material Ansell INTERCEPT TECHNOLOGY™ para conseguir una excelente comodidad y una resistencia a los cortes un corte excelente de nivel ISO B
- Con tecnología FORTIX™ para una mayor resistencia a la abrasión
- Buena resistencia los cortes y muy buenas propiedades de agarre gracias al microacabado del revestimiento de nitrilo
- Flexibles y cómodos
- El revestimiento es resistente a los aceites y grasas residuales presentes en las piezas manipuladas
Aplicaciones:
- Cambio de herramientas y moldes
- Inspección
- Moldeado por inyección a presión
- Asistencia y mantenimiento de la línea de producción
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2005 | |
Azul, Negro | |
No | |
Guantes industriales | |
Lavado: 104 °F | |
Tejido | |
Tecnología Ansell INTERCEPT™ | |
11-947 |
Calibre: 13 | |
3/4 sumergidos | |
Nitrilo | |
Estructura: Elástico | |
Lavado: 40 °C | |
Tecnologías FORTIX™ e INTERCEPT™ | |
12 pares de guantes por caja, 12 cajas por paquete | |
235 a 275 mm |